4,4',4''-Trichlorytritylalkohol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L06965.04EA 54.1 EUR
L06965.04 L06965.09
4,4',4''-Trichlorytritylalkohol 95%
4,4',4''-Trichlorytritylalkohol
Formel: C₁₉H₁₃Cl₃O
Molekulargewicht: 363,67 g/mol
Schmelzpunkt: 94…97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051795
CAS-Nummer: 3010-80-8
EINECS: 221-137-4