4-Ethylcaprylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B22220.88EA 39.4 EUR
B22220.88 B22220.09
4-Ethylcaprylsäure ≥97%
4-Ethylcaprylsäure
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molekulargewicht: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 142…143 °C (10 mmHg)
Dichte: 0,908
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00506494
CAS-Nummer: 16493-80-4
EINECS: 240-560-5