4-Methyloctansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-methylcaprylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16104.0025EA 381 EUR
8.16104.0025
4-Methyloctansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Methylcaprylsäure
Formel: C₉H₁₈O₂
Molekulargewicht: 158,24 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051938
CAS-Nummer: 54947-74-9
EINECS: 259-404-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 292 - 293 °C
Flash Point 99 °C
Density 0.904 - 0.914 g/cm3 (20 °C)