Benzyl-phenylether 98%
Achtung
ACRO310260250EA 119 EUR
ACRO310260250 ACRO310260050
Benzyl-phenylether 98%
Benzyl-phenylether
Formel: C₁₃H₁₂O
Molekulargewicht: 184,24 g/mol
Siedepunkt: 286…287 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020660
CAS-Nummer: 946-80-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to orange-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥97.5 %