2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzamid ≥97%
|
Achtung
|
H32515.03EA
64
EUR
H32515.03
H32515.06
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzamid ≥97%
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₈H₅ClF₃NO Molekulargewicht: 223,58 g/mol Schmelzpunkt: 155…158 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09025362 CAS-Nummer: 916420-45-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...