6-Amino-3-iod-2-methylpyridin 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

H27265.03EA 156 EUR
H27265.03 H27265.MD
6-Amino-3-iod-2-methylpyridin 95%
6-Amino-3-iod-2-methylpyridin
Formel: C₆H₇IN₂
Molekulargewicht: 234,04
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04138418
CAS-Nummer: 75073-11-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR