L(+)-Isoleucinol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol(S)-(+)-IsoleucinolL-Isoleucinol
MOLEM80438504EA 0 EUR
MOLEM80438504
L(+)-Isoleucinol
L(+)-Isoleucinol
Formel: C₆H₁₅NO
Molekulargewicht: 117,19 g/mol
MDL Number: MFCD00004731
CAS-Nummer: 24629-25-2
EINECS: 246-371-4