2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A14170.14EA
76
EUR
A14170.14
A14170.06
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxan ≥98%
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxan
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molekulargewicht: 166,18 g/mol Schmelzpunkt: 87…91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006822 CAS-Nummer: 3663-82-9 EINECS: 222-921-9 |