3'-Brom-2'-fluoracetophenon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H62708.MDEA 75.8 EUR
H62708.MD H62708.03
3'-Brom-2'-fluoracetophenon 96%
3'-Brom-2'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 161957-61-5