3'-Brom-5'-fluoracetophenon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H62977.06EA
958
EUR
H62977.06
H62977.03
H62977.MD
3'-Brom-5'-fluoracetophenon 96%
3'-Brom-5'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO Molekulargewicht: 217,04 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847746 CAS-Nummer: 105515-20-6 |