D-Phenylalaninol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
417340100.EA 172 EUR
417340100. 417340010.
D-Phenylalaninol 98%
D-Phenylalaninol
Formel: C₉H₁₃NO
Molekulargewicht: 151,2 g/mol
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064298
CAS-Nummer: 5267-64-1
EINECS: 226-086-1
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +21° to +25° (22 °C, 589 nm) (c=1.2, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %