D-Phenylalaninol
Lieferant: Molekula
MOLEM85573823EA 0 EUR
MOLEM85573823
D-Phenylalaninol
D-Phenylalaninol
Formel: C₉H₁₃NO
Molekulargewicht: 151,2 g/mol
MDL Number: MFCD00064298
CAS-Nummer: 5267-64-1
EINECS: 226-086-1