D-Phenylalaninol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL284491-5GEA 214 EUR
SIAL284491-5G
D-Phenylalaninol, Sigma-Aldrich®
D-Phenylalaninol
Formel: C₉H₁₃NO
Molekulargewicht: 151,2 g/mol
MDL Number: MFCD00064298
CAS-Nummer: 5267-64-1
EINECS: 226-086-1