2-Nitroterephthalsäure-1-methylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL515000-5GEA
28.9
EUR
SIAL515000-5G
2-Nitroterephthalsäure-1-methylester, Sigma-Aldrich®
2-Nitroterephthalsäure-1-methylester
Formel:
C₉H₇NO₆ Molekulargewicht: 225,17 |
MDL Number:
MFCD00024510 CAS-Nummer: 35092-89-8 EINECS: 252-360-5 |