3-(2,4-Dichlorphenoxy)propionsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12510000EA 72 EUR
EHERC12510000
3-(2,4-Dichlorphenoxy)propionsäure
3-(2,4-Dichlorphenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₈Cl₂O₃
Molekulargewicht: 235,07 g/mol
MDL Number: MFCD00002645
CAS-Nummer: 120-36-5
EINECS: 204-390-5