2-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11688000EA 99.2 EUR
EHERC11688000
2-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
2-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉ClO₃
MDL Number: MFCD00009723
CAS-Nummer: 101-10-0
EINECS: 202-915-2