2-(3-Chlorphenoxy)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL233013-50GEA 87.4 EUR
SIAL233013-50G
2-(3-Chlorphenoxy)propionsäure, Sigma-Aldrich®
2-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉ClO₃
MDL Number: MFCD00009723
CAS-Nummer: 101-10-0
EINECS: 202-915-2