5-Amino-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL538906-100GEA 446 EUR
SIAL538906-100G SIAL538906-25G
5-Amino-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₅N₃
MDL Number: MFCD03093956
CAS-Nummer: 55338-73-3