5-Fluornicotinonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H34292.03EA 179 EUR
H34292.03 H34292.MD
5-Fluornicotinonitril ≥97%
5-Fluornicotinonitril
Formel: C₆H₃FN₂
Schmelzpunkt: 50…54 °C
MDL Number: MFCD09027295
CAS-Nummer: 696-42-4