p-Xylylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Bis(aminomethyl)benzene
L02995.09EA
161
EUR
L02995.09
ABCRAB177666.0050
L02995.04
L02995.18
p-Xylylendiamin 97%
p-Xylylendiamin
Formel:
C₈H₁₂N₂ Molekulargewicht: 136,20 g/mol Siedepunkt: 230 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 59…63 °C Flammpunkt: 134 °C (273 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009821 CAS-Nummer: 539-48-0 EINECS: 208-719-3 ADR: 8,II |