4-(Diethylamino)azobenzol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12604600EA 93 EUR
EHERC12604600
4-(Diethylamino)azobenzol
4-(Diethylamino)azobenzol
Formel: C₁₆H₁₉N₃
Molekulargewicht: 253,35 g/mol
MDL Number: MFCD00009043
CAS-Nummer: 2481-94-9
EINECS: 219-616-8