3-Cyan-4-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL549584-25GEA 111 EUR
SIAL549584-25G
3-Cyan-4-methylanilin, Sigma-Aldrich®
3-Cyan-4-methylanilin
Formel: C₈H₈N₂
Molekulargewicht: 132,16 g/mol
MDL Number: MFCD00017608
CAS-Nummer: 50670-64-9