5-Chlorbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL631248-5GEA 175 EUR
SIAL631248-5G SIAL631248-1G
5-Chlorbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
5-Chlorobenzimidazole
Formel: C₇H₅ClN₂
Molekulargewicht: 152,5810 g/mol
MDL Number: MFCD17015012
CAS-Nummer: 4887-82-5
EINECS: 225-503-4