4-Phenyl-3-butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL669288-5GEA 96.6 EUR
SIAL669288-5G SIAL669288-25G
4-Phenyl-3-butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-3-butin-2-ol
Formel: C₁₀H₁₀
Molekulargewicht: 146,19
MDL Number: MFCD00046651
CAS-Nummer: 5876-76-6