Kaliumacetat Hydrat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
12975.06EA
82.9
EUR
12975.06
12975.14
Kaliumacetat Hydrat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Kaliumacetat Hydrat
Formel:
C₂H₃KO₂·H₂O Molekulargewicht: 98,15 g/mol (anhy) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS-Nummer: 254966-93-3 EINECS: 204-822-2 |