Perfluortridecansäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL654973-10GEA 255 EUR
SIAL654973-10G SIAL654973-1G
Perfluortridecansäure, Sigma-Aldrich®
Perfluortridecansäure
Formel: C₁₃HF₂₅O₂
MDL Number: MFCD07369784
CAS-Nummer: 72629-94-8
EINECS: 276-745-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR