Ethyl-diphenylacetat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0025.07EA 1230 EUR
PROOMM0025.07
Ethyl-diphenylacetat
Ethyl-diphenylacetat
Formel: C₁₆H₁₆O₂
Molekulargewicht: 240,3000 g/mol
MDL Number: MFCD00026861
CAS-Nummer: 3468-99-3