1-Brom-2-isopropoxybenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
B25688.06EA
50.1
EUR
B25688.06
B25688.14
1-Brom-2-isopropoxybenzol ≥97%
1-Brom-2-isopropoxybenzol
Formel:
C₉H₁₁BrO Molekulargewicht: 215,09 g/mol Siedepunkt: 73 °C (2 mmHg) Dichte: 1,34 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070759 CAS-Nummer: 701-07-5 |