4-Phenyl-1-butin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL632058-5GEA 115 EUR
SIAL632058-5G
4-Phenyl-1-butin, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-1-butin
Formel: C₁₀H₁₀
Molekulargewicht: 130,19 g/mol
MDL Number: MFCD00041667
CAS-Nummer: 16520-62-0