4-Butylbiphenyl
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB10237.1EA 0 EUR
MAYBBTB10237.1 MAYBBTB10237.10 MAYBBTB10237.50
4-Butylbiphenyl
4-Butylbiphenyl
Formel: C₁₆H₁₈
Molekulargewicht: 210,32 g/mol
MDL Number: MFCD00100665
CAS-Nummer: 37909-95-8