2-(4-Methylphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL188158-1GEA 44 EUR
SIAL188158-1G
2-(4-Methylphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O
Molekulargewicht: 136,20 g/mol
MDL Number: MFCD00002904
CAS-Nummer: 699-02-5
EINECS: 211-824-7