6-Amino-2-methylchinolin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A13967.01EA 26.6 EUR
A13967.01 A13967.MD A13967.06 A13967.03
6-Amino-2-methylchinolin 97%
6-Amino-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molekulargewicht: 158,20
Schmelzpunkt: 189…191 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052600
CAS-Nummer: 65079-19-8
EINECS: 000-000-0