(1R,2S)-2-(2-Methyl-2-propanyl)cyclohexanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.24508.0500EA
111
EUR
8.24508.0500
(1R,2S)-2-(2-Methyl-2-propanyl)cyclohexanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(+)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol
Formel:
C₁₀H₂₀O |
CAS-Nummer:
13492-07-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 54 - 57 °C |
Molar Mass | 156.26 g/mol |
Boiling Point | 88 °C (10.7 hPa) |
Hill Formula | C10H20O |