Natrium-4-brombenzolsulfinat Dihydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B20281.09EA
143
EUR
B20281.09
B20281.88
Natrium-4-brombenzolsulfinat Dihydrat ≥97%
Natrium-4-brombenzolsulfinat Dihydrat
Formel:
C₆H₄BrNaO₂S·2H₂O Molekulargewicht: 279,09 g/mol (243,06 anhy) Schmelzpunkt: >280 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00210139 CAS-Nummer: 175278-64-5 |