1-(4-Bromphenyl)piperidin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H57102.03EA 79.4 EUR
H57102.03 H57102.06
1-(4-Bromphenyl)piperidin ≥97%
1-(4-Bromphenyl)piperidin
Formel: C₁₁H₁₄BrN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112533
CAS-Nummer: 22148-20-5