2-Methyl-4-(trifluormethoxy)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33050.06EA 236 EUR
H33050.06 H33050.03
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)benzaldehyd ≥97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368717
CAS-Nummer: 886763-07-1