5-Brom-2-hydroxy-4-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL636363-1GEA 62.7 EUR
SIAL636363-1G
5-Brom-2-hydroxy-4-picolin, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-hydroxy-4-picolin
Formel: C₆H₆BrNO
Molekulargewicht: 188,02 g/mol
MDL Number: MFCD03427664
CAS-Nummer: 164513-38-6