(S)-(+)-Ethyl-3-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL696439-1GEA
37.6
EUR
SIAL696439-1G
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidincarboxylat
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molekulargewicht: 157,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00792499 CAS-Nummer: 37675-18-6 |