Ethyl-3-piperidincarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO186621000EA
97
EUR
ACRO186621000
ACRO186620250
ACRO186625000
Ethyl-3-piperidincarboxylat 97%
Ethyl-3-piperidincarboxylat
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molekulargewicht: 157,21 g/mol Siedepunkt: 102…104 °C (9hPa) Dichte: 1,012 g/cm³ Flammpunkt: 90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005991 CAS-Nummer: 5006-62-2 EINECS: 225-681-3 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |