2-Chlorphenol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-1-hydroxybenzol1-Chlor-2-hydroxybenzol
MOLE23133552-1KGEA 0 EUR
MOLE23133552-1KG
2-Chlorphenol
2-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Molekulargewicht: 128,56 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002159
CAS-Nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN-Nummer: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173