(±)-2-Hydroxyisovaleriansäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H60872.03EA 74.1 EUR
H60872.03
(±)-2-Hydroxyisovaleriansäure ≥98%
(±)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Formel: C₅H₁₀O₃
Molekulargewicht: 118,13 g/mol
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004242
CAS-Nummer: 4026-18-0
EINECS: 223-697-5