4-Chlorphenethylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H63081.22EA 368 EUR
H63081.22
4-Chlorphenethylamin 97%
4-Chlorphenethylamin
Formel: C₈H₁₀ClN
Molekulargewicht: 155,63 g/mol
Siedepunkt: 60…65 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,120
Flammpunkt: 106 °C (223 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008191
CAS-Nummer: 156-41-2
EINECS: 205-853-4