Natriumchlorid
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme:
Kochsalz
RC-093EA
89.8
EUR
RC-093
Natriumchlorid
Natriumchlorid
Formel:
NaCl Molekulargewicht: 58,44 g/mol Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 801 °C Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |