Reinigungspaste für die Hände, Kresto® Kolor ULTRA/Kresto® colour
Lieferant: SC Johnson
Kresto®
EVONKKU250MLEA 75 EUR
EVONKKU250ML
Reinigungspaste für die Hände, Kresto® Kolor ULTRA/Kresto® colour
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Spezielle Handreinigungspaste mit einer sehr starken Reinigungswirkung für die Entfernung von hartnäckigen Farbverschmutzungen. Ideal für Verschmutzungen, die im alkalischen Bereich reduzierbar sind, wie Toner, Anilinfarben, Azofarbstoffe, Druckfarben, Kopiertinten, Obst- und Gemüsefarbstoffe.
  • Enthält natürliches Scheuermittel Astopon® (verfeinertes Walnussschalenpulver)
  • Mit Reduktionsmittel
  • Lösungsmittel- und konservierungsmittelfrei, parfümiert
Bestellinformation: Softflasche kann nur mit dem Stoko® Vario® mat Spender verwendet werden.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904