Regenerierende Pflegecreme für Hände Gesicht und Körper, Stokolan® intensive repair
Lieferant: Deb Stoko
EVON99036417EA 201 EUR
EVON99036417 EVON99036428 EVON99036419
Regenerierende Pflegecreme für Hände Gesicht und Körper, Stokolan® intensive repair
Diese intensiv-regenerierende Cremelotion (W/O) mit Ceramid-Komplex und Traubenkernöl ist ideal für trockene und empfindliche Haut. Barrieregeschädigte Haut wird regeneriert und intensiv gepflegt. Die Creme eignet sich zur Gesichts- und Körperpflege. Erhältlich als parfümierte oder parfümfreie Version.
  • Mit 10% Traubenkernöl, Urea, Sorbitol, Bienenwachs (Cera Alba), Allantoin, Vitamin E und Ginkgo Biloba
  • Mit Skinmimics®, einem hochaktiven Komplex aus Wirkstoffen wie Ceramiden, Cholesterin und Sphingosinen
  • Silikon- und parabenfrei
  • Lackverträglich (gem. Lackbenetzungstest); keine Beeinträchtigung der Trennfestigkeit von Gummi (gem. DIK-Testung)
Zertifizierungen: ECARF Qualitätssiegel für allergikerfreundliche Produkte, HACCP
Bestellinformation: Softflasche darf nur mit dem Stoko® Vario® Dispenser verwendet werden.