Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Trypsin
Lieferant: Biowest
L0940-100EA 8.9 EUR InStock
L0940-100 L0931-100 L0941-100 L0909-100 L0940-500 L0930-100 L0941-500 P0940-1GR BWSTP5957-100GR L0931-500 L0932-100 X0915-100 X0930-100 L0910-100 X0920-100 P0940-100GR L0930-500
Trypsin
Zellkultur, Ergänzungen und Zusätze
Trypsin is a porcine pancreas-derived enzyme that is commonly used for the dissociation and disaggregation of anchorage-dependent mammalian cells and tissues. The concentration of trypsin necessary to dislodge the cells from their substrate depends on the sensitivity of the cells.
Bestellen
BESTELLEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge