Petrischalen-Füllanlage, PetriSwiss PS20 Mini
Lieferant: BioTool
BTOL810000-UKEA 13640 EUR
BTOL810000-UK BTOL800000.ECO-UK 710-1707 710-1676 710-1675 710-1674 710-1673 BTOL810000.CO-UK 710-1679 710-1678 710-1677 710-1672 710-1671
Petrischalen-Füllanlage, PetriSwiss PS20 Mini
Petrischalen-Abfüllautomaten
PetriSwiss PS20 füllt 20 Platten direkt in das PetriRack. Kein manuelles Stapeln, keine weiteren Handgriffe nötig. Neues Rack – neuer Batch! Es ist ideal geeignet für die Herstellung von kleinen Sonder-Agarchargen. Jeweils 20 Schalen werden abgefüllt und stehen direkt im PetriRack zur Verfügung. Die Schalen sind im Rack sicher gestapelt und können darin sogar transportiert, gekühlt oder inkubiert werden. Das Rack ist autoklavierbar. Selbstverständlich können die Schalen auch fortlaufend aus dem Rack entnommen werden. Alle Programmdaten, Parameter und Betriebszustände werden deutlich und verständlich auf dem Graphikdisplay angezeigt. Das Gerät ist sehr bedienerfreundlich und wird über einen hochmodernen Touchscreen bedient.
  • Graphikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für einwandfreie Lesbarkeit
  • Leicht verständliche, benutzerfreundliche Bedienung mit Touchscreen
  • Bedienerführung in deutscher oder in englischer Sprache, vom Benutzer frei wählbar
  • Vollautomatisches Abfüllen und Stapeln der Petrischalen
  • Hoher, störungsfreier Petrischalendurchsatz
  • Dosiermengen, Geschwindigkeit, Pausenzeit, und AntiDrop-Funktion programmierbar
  • Stapelfunktion und automatische Initialisierung sowie Durchführung eines Selbsttests
  • Selbstüberwachung sämtlicher Gerätefunktionen
  • Einfache Pflege und Wartung der einzelnen Bauteile