Klingen für Sicherheitsmesser
Lieferant: Martor
223-0100EA 11.5 EUR
223-0100 233-0186
Klingen für Sicherheitsmesser
Rasiermesser und Klingen
Rectangular blade for use with safety knives.
  • Two-sided ground-edge
  • Single bevel edge-ground
  • Four-times usable blade
Mountable in:
SECUPRO MARTEGO
SECUPRO MERAK