Zytologie,Trichter für die Tharmac® Zytozentrifuge
Lieferant: Tharmac
720-1795EA 91.2 EUR
720-1795 720-2676
Zytologie,Trichter für die Tharmac® Zytozentrifuge
Trichter Cytologietrichter
Kompatibel nur mit EASY Rotoren JC105 und JC375.
  • EASY Doppel Zytologietrichter mit weißer Filterkarte
  • Einweg-Probenkammer mit Einweg-Clip
  • Für Probenvolumina von bis zu 0,5 ml
  • 2 Sedimentationsfelder mit je 6 mm Durchmesser
  • Ideal für immunzytochemische Prozesse
  • EASY ECOfunnel® mit ECOseal
  • Einweg-Probenkammer mit Einweg-Clip
  • Für die Präparation großvolumiger Proben von bis zu 6 ml
  • Sedimentationsfeld 22x15mm für eine höhere Zellausbeute
  • ECOträger Objektträger (mit JC1391/25 enthalten)