Digitalthermometer, Traceable
Lieferant: VWR, part of Avantor
Traceable® VWR®
620-1975EA 188 EUR
620-1975
Digitalthermometer, Traceable
Thermometer Digitalthermometer
Digitalthermometer mit besonders langem und wasserdichtem Fühler aus Edelstahl (500 mm) mit Kabel (2,5 m).
  • Großes LCD-Display, ablesbar aus mehr als 20 Metern
  • Exakte Messungen bei einer Eintauchtiefe von nur 2,5 cm
  • Federbelastete Klemme zur einfachen Befestigung des Fühlers an jedem gewünschten Ort
Dieses Thermometer ist für die Verwendung in tiefen Gefäßen wie Bechern/Kolben, Kanistern, Eimern und Fässern im Lebensmittel-, Pharma- und Industriebereich geeignet.
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Lieferung mit Temperaturfühler, Klemme, Schaftmanschette zum Festlegen der Eintauchtiefe, Batterien und Traceable-Kalibrierzertifikat.